安全性情報
8.07516
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
for synthesis
別名:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
EC Index Number:
201-898-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
630 °C
有効性
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
397-400 °C/1013 hPa
mp
284-287 °C
転移温度
flash point 380 °C
かさ密度
400‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[o]1[c](c2c([c]1=O)cc3c([c]([o][c]3=O)=O)c2)=O
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
InChI Key
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride for synthesis. CAS 89-32-7, molar mass 218.12 g/mol.
アナリシスノート
Assay (estericification)≥ 97.0 %Melting range (lower value)≥ 284 °CMelting range (upper value)≤ 288 °CIdentity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
716.0 °F - closed cup
引火点(℃)
380 °C - closed cup