安全性情報
8.00784
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
別名:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2(COOH)4
CAS番号:
分子量:
254.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-879-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
250-260 °C
溶解性
15 g/L
密度
1.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
617.0 °F
引火点(℃)
325 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質