主要文書
8.07346
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
別名:
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Pt · xH2O
CAS番号:
分子量:
227.08 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-223-0
NACRES:
NA.22
製品名
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
品質水準
mp
>450 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pt](=O)=O.O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI Key
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2