製品名
Platinum/charcoal activated (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
品質水準
自己発火温度
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
かさ密度
250 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3