安全性情報
8.07171
Sigma-Aldrich
Nonanoyl chloride
for synthesis
別名:
Nonanoyl chloride, Pelargonyl chloride, Pelargonic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7COCl
CAS番号:
分子量:
176.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
212-131-2
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
225 °C
expl. lim.
0.8-3.7 % (v/v)
bp
108-110 °C/29 hPa
mp
-60.5 °C
転移温度
flash point 99 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
InChI Key
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.948
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F
引火点(℃)
99 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体