安全性情報
8.06918
Sigma-Aldrich
Heptanal
別名:
Enanthaldehyde, Heptaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
フォーム
liquid
品質水準
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体