安全性情報
8.06790
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
for synthesis
別名:
2-Nitrophenol, o-Nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(NO2)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-857-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.15 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
550 °C
有効性
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
215-216 °C/1013 hPa
mp
44 °C
転移温度
flash point 100.5 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Nitrophenol for synthesis. CAS No. 88-75-5, EC Number 201-857-5.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.9 °F - closed cup
引火点(℃)
100.5 °C - closed cup