安全性情報
8.06548
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
別名:
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(NO2)C6H4SO3Na
CAS番号:
分子量:
225.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-857-3
NACRES:
NA.22
フォーム:
needles
品質水準
フォーム
needles
自己発火温度
355 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (23 °C, 50 g/L in H2O)
mp
350 °C (decomposition)
溶解性
200 g/L
密度
0.45 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup