Merck
8.05817
Sigma-Aldrich
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
別名:
Magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
自己発火温度
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Mg/q+2
InChI Key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg