蒸気圧
0.0015 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
510 °C
有効性
1815 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
106-112 °C
溶解性
202 g/L
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI Key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2