アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
pH
>7 ( in H2O)
bp
159 °C/13 hPa
mp
115-118 °C
転移温度
flash point 155 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI Key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
311.0 °F - closed cup
引火点(℃)
155 °C - closed cup