安全性情報
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
別名:
1,2-Dimethylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8N2
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
217-101-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
480 °C
有効性
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
30-40 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
0.99 g/cm3 at 40 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
適用法令
Jan Code
8.03245.9030:
8032459999:
8032450000:
8032450500:
8032450100:
試験成績書(COA)