安全性情報
8.03202
Sigma-Aldrich
Epoxystyrene
for synthesis
別名:
Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-476-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
498 °C
expl. lim.
1.1-22 % (v/v)
bp
193-195 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
転移温度
flash point 74 °C
溶解性
3 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
InChI Key
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体