主要文書
8.02676
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
for synthesis
別名:
Cyclododecanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O
CAS番号:
分子量:
182.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
212-595-6
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
230 °C
有効性
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
277 °C/1013 hPa
mp
59-61 °C
転移温度
flash point 118 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
InChI Key
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup