安全性情報
8.01461
Sigma-Aldrich
Anthrone
for synthesis
別名:
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-994-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
151-156 °C
溶解性
4.6 mg/L
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI Key
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Surfactant modified electrochemical sensor for determination of Anthrone–A cyclic voltammetry: Research on developing an electrochemical sensor modified by surfactants for the determination of Anthrone, emphasizing its potential in environmental monitoring (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
IN28014610025:
8014610000:
8014610010:
8014610100:
8014610025:
8014619999:
試験成績書(COA)