安全性情報
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
別名:
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O2
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-549-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
650 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
転移温度
flash point 250 °C
溶解性
0.00007 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=C1c2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI Key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup