主要文書
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
別名:
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2S
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
205-268-4
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
127-130 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc1N)cccc2
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI Key
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2