安全性情報
8.00899
Sigma-Aldrich
Dimethyl malonate
for synthesis
別名:
Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COOCH3)2
CAS番号:
分子量:
132.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-597-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.15 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
440 °C
有効性
5331 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
転移温度
flash point 90 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体