Key Documents
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
別名:
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
150.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-695-6
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
crystals
自己発火温度
425 °C
mp
166-169 °C
転移温度
flash point 210 °C
密度
1.8 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3