主要文書
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
別名:
3-Chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(Cl)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
156.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-618-4
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
>500 °C
mp
153-156 °C
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
0.45 g/L
密度
1.496 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3