About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3NO2
CAS番号:
分子量:
85.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-743-9
おすすめの製品
蒸気圧
0.1 hPa ( 100 °C)
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
108 °C/20 hPa
mp
65-68 °C
転移温度
flash point 107 °C
溶解性
1000 g/L
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
InChI Key
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Water (K. F.): ≤ 0.60 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Water (K. F.): ≤ 0.60 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(℃)
107 °C - closed cup