主要文書
76172BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 4.0 Red
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
詳細
pH calibration
製品種目
MVP ICON®
フォーム
liquid
メーカー/製品名
MVP ICON®
アプリケーション
food and beverages
適合性
MVP ICON®
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
詳細
pH 4.0 Red Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
アプリケーション
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
適合性
Validated for use with MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
法的情報
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1