安全性情報
70541
Millipore
GST•Bind Resin
別名:
GST Resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
do not freeze
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
GST•Bind Resin utilizes an 14-atom spacer arm to covalently attach reduced glutathione via a sulfide linkage. The high degree of substitution of glutathione ensures a high binding capacity with yields of glutathione S-transferase (GST) fusion proteins of 5 to 8 mg/ml settled resin. The resin can be re-used up to 6 times without loss of capacity.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
96.8 °F
引火点(℃)
36 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70541-400MLPC:
70541-25ML:
70541-3:
70541-10ML:
70541-50ML:
70541-500ML:
70541-5:
70541-4:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.