安全性情報
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352208
NACRES:
NA.54
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
保管温度
−20°C
詳細
Mr: 6105
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
70005-3:
70005-500PM:
70005-ML:
試験成績書(COA)