Merck
65348-M
Sigma-Aldrich
エタノール
Harleco®, suitable for histology
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
アプリケーション:
diagnostic assay manufacturing
histology
bp:
78 °C (lit.)
蒸気圧:
44.6 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
シェルフライフ
18 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
19 %, 60 °F
メーカー/製品名
Harleco®
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
histology
保管温度
10-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
アプリケーション
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
アナリシスノート
Expiration date18 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)Conforms to standardSpecific Gravity at 25/25°C0.801-0.817
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65348-901:
65348-85:
試験成績書(COA)