Merck
648466
Millipore
Triton X-100
Molecular Biology Grade
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール, t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS番号:
Beilstein:
2315025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
製品名
Triton X-100, Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 6761
フォーム
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
凝集数
100-155
clear
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: 1%
HLB
13.5
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Non–ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
生物化学的/生理学的作用
穏やかな非変性条件下での膜成分の回収に広く用いられている非イオン性界面活性剤です。
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following dilution, store in the refrigerator (4°C). Diluted solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648466-1L:
648466-50ML:
648466-ML:
648466-0L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mauricio A Reynoso et al.
Bio-protocol, 8(7), e2458-e2458 (2018-04-05)
Gene expression is dynamically regulated on many levels, including chromatin accessibility and transcription. In order to study these nuclear regulatory events, we describe our method to purify nuclei with Isolation of Nuclei in TAgged Cell Types (INTACT). As nuclear RNA
Abhijnya Vijayavittal Kanugovi et al.
Journal of cellular biochemistry, 121(4), 2770-2781 (2019-11-07)
The Hsp90 chaperone has become the attractive pharmacological target to inhibit tumor cell proliferation. However, tumor cells can evolve with mechanisms to overcome Hsp90 inhibition. Using human neuroblastoma, we have investigated one such limitation. Here, we demonstrate that neuroblastoma cells