Merck
6.18300
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
for chromatography (gradient grade 2.5)
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
bp:
81-82 °C (lit.)
グレード
for chromatography (gradient grade 2.5)
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetonitrile is commonly used as a key component in the mobile phase for gradient elution chromatography. It is used in various chromatographic techniques, such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
アプリケーション
Acetonitrile can be used as a mobile phase:
  • Buffer in the liquid chromatographic method for determination of polyamines, amino acids, metanephrines, and catecholamine compounds in human body fluids.
  • Component to facilitate the fast gradient elution separations of polar neutral active pharmaceutical ingredients (APIs).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26183002500:
IN26183001000:
試験成績書(COA)