安全性情報
6.17854
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
for chromatography
別名:
Hexanes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
製品名
Hexanes, for chromatography
グレード
for chromatography
品質水準
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexanes are a group of hydrocarbon compoundscommonly used in chromatography as a solvent. They are volatile and have lowboiling points, making them suitable for separating and analyzing varioussubstances, including those in the oil industry.
アプリケーション
Hexanes can be used to analyze the:
  • Fatty acids derived from lipid A using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • MPs(membrane proteins) using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26178541000:
試験成績書(COA)