616373
Tpl2 Kinase Inhibitor
The Tpl2 Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 871307-18-5, controls the biological activity of Tpl2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
Tpl2 Kinase Inhibitor, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-(pyridin-3-yl-methylamino)-3-cyano-[1,7]-naphthyridine
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(cc(cc1)Nc2c3c(ncc2C#N)cnc(c3)NCc4cnccc4)Cl
InChI
1S/C21H14ClFN6/c22-17-6-15(3-4-18(17)23)29-21-14(8-24)11-26-19-12-28-20(7-16(19)21)27-10-13-2-1-5-25-9-13/h1-7,9,11-12H,10H2,(H,26,29)(H,27,28)
InChI Key
NMEUKWOOQOHUNA-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Tpl2 Kinase
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
616373-1.1ML:
616373-VMG:
616373-1MG:
616373-MG:
616373-5UNMG:
試験成績書(COA)