Merck
5.89585
Sigma-Aldrich
1-プロパノール
anhydrous, 99.7%
別名:
プロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
1098242
MDL番号:
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.7%
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類