Merck
W292826
Sigma-Aldrich
1-プロパノール
greener alternative
natural, ≥98%, FG
別名:
プロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
60.10
FEMA番号:
2928
Beilstein:
1098242
EC Number:
欧州評議会番号:
50c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.002
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
alcohol; musty
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
アプリケーション
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
その他情報
Natural occurrence: Apple, apricot, banana, beer, gin, honey, pear, sherry, and tea.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292826-4KG:
W292826-8KG:
W292826-8KG-K:
W292826-1KG:
W292826-VAR-K:
W292826-SAMPLE:
W292826-SAMPLE-K:
W292826-BULK:
W292826-1KG-K:
W292826-BULK-K:
W292826-4KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated
Takeshi Morita et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(24), 7328-7333 (2012-06-01)
We characterized the effects of ethanol (ET) and dimethyl sulfoxide (DMSO) on H(2)O within a limited H(2)O-rich region by the 1-propanol (1P)-probing methodology developed by us earlier. The results are displayed on a two-dimensional map with twin coordinates: one pertaining
Sheba D Bergman et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(33), 10393-10398 (2012-07-13)
A general directed Ru-catalyzed C(sp(3))-H α-alkylation protocol for piperidines (less-reactive substrates than the corresponding five-membered cyclic amines) has been developed. The use of a hindered alcohol (2,4-dimethyl-3-pentanol) as the solvent and catalyst activator, and a catalytic amount of trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid
Wilma I W Dodde et al.
Therapeutic drug monitoring, 25(4), 433-440 (2003-07-29)
We present a high-performance liquid chromatography (HPLC) method suitable for the analysis of epirubicin and its metabolite epirubicinol in saliva and plasma. Preparation of saliva and plasma samples was performed by extraction of analytes with a chloroform:2-propanol mixture (6:1, vol/vol)
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W292826-4KG
W292826-8KG-K
W292826-1KG
W292826-1KG-K4061838181558
W292826-4KG-K4061838108081
W292826-8KG
W292826-SAMPLE
W292826-SAMPLE-K4061838181565