製品名
SU5402, SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC₅₀ = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP).
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c(c(c(c1)C)CCC(=O)O)\C=C2\c3c(cccc3)NC\2=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
InChI Key
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1)
警告
再構成
WGK
WGK 1
Jan Code
572630-1MG:
572630-50MG:
572630-500UG:
572630-2MG:
572630-MG:
572630-100MG:
572630-10MG:
572630-25MG:
試験成績書(COA)