Merck
567549
Millipore
リン酸ナトリウム 一塩基性 一水和物
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
別名:
リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
137.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
pKa (20 °C)
7.21
溶解性
water: 14 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
吸収
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful in conjuction with sodium phosphate, dibasic (Cat. No. 567550) in the preparation of biological buffers(absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
567549-1RKG:
567549-250RGM:
567549-250GM:
567549-1KG:
試験成績書(COA)