グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm in H2O at 100 mM
≤0.01 at 280 nm in H2O at 100 mM
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
詳細
警告
WGK
WGK 1
Jan Code
567418-5KG-M:
US2567418-500GM:
567418-GM:
US2567418-500G:
567418-500GM:
567418-GM-M:
567418-500RGM:
567418-500GM-M:
567418-5KG:
試験成績書(COA)