製品名
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
pKa (20 °C)
7.2
溶解性
water: 1 M
微量陽イオン
heavy metals: ≤1 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
その他情報
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
475898-5KG:
475898-500GM:
475898-1UNKG:
970805-5KG:
475898-100GM:
475898-0KG:
US2475898-500GM-B:
US2475898-100GM:
475898-10KG:
970805-KG:
475898-KG:
475898-1KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Analytical Method: Determination of Sugar Solution Color at pH 7.0 by the MOPS Buffer Method (According to ICUMSA Method GS9/1/2/3-8)