製品名
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8272
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
orange
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C=Cc2c1c(c(c(c2O)Cc4c(c(c(c(c4O)C(=O)C)O)C)O)O)C(=O)\C=C\c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
InChI Key
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKCδ
警告
再構成
その他情報
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
WGK
WGK 3
Jan Code
557370-MG:
557370-10MG:
試験成績書(COA)