539648
Staurosporine, N-Benzoyl
A cell-permeable Staurosporine derivative that displays antitumor properties.
別名:
Staurosporine, N-Benzoyl, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X, PKC412, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PKC412, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
tan
溶解性
DMSO: 6 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]21c3c4[n](c7c(c4c8c(c3c9c2cccc9)CNC8=O)cccc7)[C@@H]5O[C@]1([C@@]([C@@H]5N(C)C(=O)c6ccccc6)(OC)C)C
InChI
1S/C35H30N4O4/c1-34(42-4)30(37(3)32(41)19-12-6-5-7-13-19)33-38-23-16-10-8-14-20(23)26-27-22(18-36-31(27)40)25-21-15-9-11-17-24(21)39(29(25)28(26)38)35(34,2)43-33/h5-17,30,33H,18H2,1-4H3,(H,36,40)/t30-,33-,34-,35+/m1/s1
InChI Key
IIQIEMHSDLLZQA-QZPVEUDVSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKC (α, β and γ), PDGFRβ, VEGFR2, Syk, PKCη, PKCδ, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1, and EGFR
包装
警告
再構成
その他情報
Fabbro, D., et al. 2000. Anticancer Drug Des.15, 17.
Meyer, T., et al. 1999. Int. J. Cancer81, 669.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
539648-1MG:
539648-1.1ML:
539648-MG:
試験成績書(COA)