安全性情報
529599
Sigma-Aldrich
PP1 Analog V
2,3-DMB-PP1
別名:
PP1 Analog V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
WGK
WGK 3
Jan Code
529599-10MG:
529599-10MGCN:
529599-MG:
試験成績書(COA)