5.08314
KN-92
InSolution, ≥95%, 5 mM in DMSO, Useful as a negative control for KN-93
別名:
InSolution KN-92, 2-(N-(4-Methoxybenzenesulfonyl))amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate, ( E)-N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide, Phosphate, 2-(N-(4-Methoxybenzenesulfonyl))amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate, (E)-N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide, Phosphate
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
InChI
1S/C24H25ClN2O3S.H3O4P/c1-27(17-5-6-19-9-11-21(25)12-10-19)18-20-7-3-4-8-24(20)26-31(28,29)23-15-13-22(30-2)14-16-23;1-5(2,3)4/h3-16,26H,17-18H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
InChI Key
XRQHWVVDNMJDEQ-IPZCTEOASA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Fan, G.H., et al. 1997. Neuropharmacology36, 1763.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体