Merck
5.06135
Sigma-Aldrich
Venlafaxine Hydrochloride
別名:
Venlafaxine Hydrochloride, SERT/NET Inhibitor, Venlafaxine, Serotonin-norepinephrine Inhibitor, Venlafaxien
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
277.40 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
形状
solid
有効性
82 nM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
water: 100 mM
DMSO: 50 mM
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI Key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
A dual reuptake inhibitor of serotonin-norepinephrine with strong preference to serotonin (Ki = 82 and 2480 nM for SERT and NET respectively). Also inhibits reuptake of dopamine. Used in studies of depression, ADHD, and stress-related anxiety.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
SERT/NET
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Kaur, J., et al. et al. 2010. J. Pharmacy & Bioallied Sci.2, 22.
Aboelwafa, A., et al. 2010. AAPS PharmSciTech.11, 1026.
Bernardi, S., et al. 2009. J. Thermal Analysis & Calorimetry.97, 729.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3