主要文書
5.05894
Sigma-Aldrich
CGP 7930
別名:
CGP 7930, GABA B Receptor Antagonist, CGP7930, CGP 7930, CGP-7930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32O2
CAS番号:
分子量:
292.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
pale yellow
溶解性
DMSO: 100 mM
ethanol: 100 mM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(Cc1cc(c(c(c1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H32O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,20-21H,11-12H2,1-8H3
InChI Key
XLWJPQQFJNGUPA-UHFFFAOYSA-N
詳細
A blood brain barrier permeable, positive allosteric modulator of the metabotropic GABAB receptor. Shown to modulate GABAB receptor in the high affinity state and thereby increases agonist affinity for the receptor. Also enhances agonist potency and efficacy even on recombinant GABAB receptors. Exhibits anxiolytic effects in rodents.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Adams, C. et al., 2007. CNS Drug Rev.13, 308.
Pin, J.P., et al., 2007. Curr. Neuropharmacol.5, 195.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3