主要文書
5.05226
Sigma-Aldrich
Pancuronium Dibromide
別名:
Pancuronium Dibromide, 1,1ʹ-(3α,17β-Dihydroxy-2α,5β-androstan-2-β,16β-ylene) bis[1-methylpiperidinium] diacetate dibromide, Nicotinic Acetylchorine Receptor Antagonist, Pancuronium Dibromide, nAChR Antagonist, Pancuronium Dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H60N2O4 · Br2
CAS番号:
分子量:
732.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (NMR)
品質水準
フォーム
solid
有効性
5.5 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
water: 100 mM
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI Key
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
詳細
A highly potent competitive antagonist selective for nAChRs (IC50 = 5.5 nM). A very potent non-depolarizing skeletal muscle relaxant but no sedative or analgesic effects.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
nAChR
警告
Toxicity: Toxic (F)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Lowenick et al., 2001. Eur. J. Pharmacol.413, 31.
Melnikov, L., et al., 1999. Gen Pharmacol.33, 313.
Maestrone, E., et al., 1994. Br. J. Pharmacol.111, 283.
Fryer, D., et al., 1987. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.335, 367.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3