主要文書
4.90087
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
別名:
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BrN2
CAS番号:
分子量:
219.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
76 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3