安全性情報
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
別名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClN2
CAS番号:
分子量:
146.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
77-79 °C
転移温度
flash point 186 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
InChI Key
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
370.4 °F - closed cup
引火点(℃)
188 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
4900540000:
4900540100:
4900540025:
4900540500:
4900541000:
4900549999:
4.90054.0050:
試験成績書(COA)