Key Documents
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
別名:
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15F6N2P
CAS番号:
分子量:
284.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3