安全性情報
481918
Millipore
Nicotinic Acid
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
別名:
Nicotinic Acid, Niacin, Pyridine-3-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.5% (acidimetric)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
water: soluble
密度
1.47 g/cm3 at 25 °C
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
詳細
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
481918-1.1ML:
481918-100GM:
試験成績書(COA)