Merck
4.80763
SAFC
Sodium hydroxide solution
8 M, EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352305
product name
Sodium hydroxide solution 8 mol/L, EMPROVE® EXPERT
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
形状
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
詳細
EMPROVE® EXPERT
アナリシスノート
Assay (acidimetric,NaOH)7.9 - 8.1 mol/l
Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %
Chloride (Cl)≤ 50 ppm
Sulfate (SO₄)≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium)≤ 10 ppm
Fe (Iron)≤ 3 ppm
Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production process Filtered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1