Merck
4.80680
SAFC
Hydrochloric acid 3 Mol/L
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-25°C
詳細
EMPROVE® EXPERT
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
関連製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4