475820
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Carrier-Free
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues; disrupts base pairing. Induces apoptosis in gastric cancer cells.
別名:
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Carrier-Free, Mitocin C, MMC
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
purple
溶解性
water: <1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI Key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
再構成
その他情報
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 1394.
Folnan, R.S., 1993. Oncology 50, 24.
Tomasz, M., et al. 1987. Science 235, 1204.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
475820-10MG:
475820-MG:
試験成績書(COA)