安全性情報
474422
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
別名:
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, 4-MU-α-D-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O8
CAS番号:
分子量:
338.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
不純物
≤100 ppm 4-methylumbelliferone
white to off-white
溶解性
DMF: 50 mg/mL
蛍光検出
λex 360 nm
λem 440 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3
InChI Key
YUDPTGPSBJVHCN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase. Excitation maximum: ~360 nm; Emission maximum: ~440 nm.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. Solubilization in DMF is preferred, as background fluorescence will increase if solubilized in H₂O.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
474422-50MG:
474422-MG:
474422-0GM:
試験成績書(COA)